Drukuj
(3S)-(+)-1-Benzyl-3-(methylamino)pyrrolidine 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR953579-1G OR953579-5G
APOSOR953579-1GEA 319 PLN
APOSOR953579-1G APOSOR953579-5G
(3S)-(+)-1-Benzyl-3-(methylamino)pyrrolidine 95%
(3S)-(+)-1-Benzyl-3-(methylamino)pyrrolidine
Formuła: C₁₂H₁₈N₂
MW: 190.29 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00191310
Numer CAS: 169749-99-9