Drukuj
Quinolin-8-ylacetic acid 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR953534-100MG OR953534-1G OR953534-250MG
APOSOR953534-100MGEA 2110 PLN
APOSOR953534-100MG APOSOR953534-1G APOSOR953534-250MG
Quinolin-8-ylacetic acid 95%
Quinolin-8-ylacetic acid
Formuła: C₁₁H₉NO₂
MW: 187.2 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08691265
Numer CAS: 152150-04-4