Drukuj
2,4-Dichloro-5-pyrimidinecarboxylic acid 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 2,4-Dichloropyrimidine-5-carboxylic acid
OR953411-10G OR953411-1G OR953411-5G
APOSOR953411-10GEA 4110 PLN
APOSOR953411-10G APOSOR953411-1G APOSOR953411-5G
2,4-Dichloro-5-pyrimidinecarboxylic acid 95%
2,4-Dichloro-5-pyrimidinecarboxylic acid
Formuła: C₅H₂Cl₂N₂O₂
MW: 192.9876 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09999133
Numer CAS: 37131-89-8