Drukuj
[2-(1-Methylpiperidin-4-yl)ethyl]amine dihydrochloride 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 2-(1-Methylpiperidin-4-yl)ethanamine
OR953396-1G OR953396-5G
APOSOR953396-1GEA 1100 PLN
APOSOR953396-1G APOSOR953396-5G
[2-(1-Methylpiperidin-4-yl)ethyl]amine dihydrochloride 95%
[2-(1-Methylpiperidin-4-yl)ethyl]amine dihydrochloride
Formuła: C₈H₂₀Cl₂N₂
MW: 215.17 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09455608
Numer CAS: 20845-38-9