Drukuj
3-(1H-Pyrazol-1-yl)propan-1-ol 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR953335-1G OR953335-25G OR953335-5G
APOSOR953335-1GEA 269 PLN
APOSOR953335-1G APOSOR953335-25G APOSOR953335-5G
3-(1H-Pyrazol-1-yl)propan-1-ol 95%
3-(1H-Pyrazol-1-yl)propan-1-ol
Formuła: C₆H₁₀N₂O
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03727229
Numer CAS: 180741-37-1