Drukuj
Boc-D-Alanine 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: N-Boc-D-alanine, Boc-D-Ala-OH
OR952941-100G OR952941-1KG OR952941-500G
APOSOR952941-100GEA 371 PLN
APOSOR952941-100G APOSOR952941-1KG APOSOR952941-500G
Boc-D-Alanine 98%
Boc-D-Alanine
Formuła: C₈H₁₅NO₄
MW: 189.2 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00063123
Numer CAS: 7764-95-6