Drukuj
2-Methoxy-2-methylpropanoic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 2-Methoxy-2-methylpropionic Acid
OR952689-1G OR952689-5G OR952689-10G
APOSOR952689-1GEA 414 PLN
APOSOR952689-1G APOSOR952689-5G APOSOR952689-10G
2-Methoxy-2-methylpropanoic acid 98%
2-Methoxy-2-methylpropanoic acid
Formuła: C₅H₁₀O₃
MW: 118.13 g/mol
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD07787581
Numer CAS: 13836-62-9