Drukuj
3-Pyrrol-1-ylpropionic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR952599-10G OR952599-1G OR952599-5G
APOSOR952599-10GEA 4320 PLN
APOSOR952599-10G APOSOR952599-1G APOSOR952599-5G
3-Pyrrol-1-ylpropionic acid 97%
3-Pyrrol-1-ylpropionic acid
Formuła: C₇H₉NO₂
Temp. topnienia: 59…64 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03844729
Numer CAS: 89059-06-3