Drukuj
7-Bromo-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR952561-1G OR952561-25G OR952561-5G
APOSOR952561-1GEA 110 PLN
APOSOR952561-1G APOSOR952561-25G APOSOR952561-5G
7-Bromo-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride 98%
7-Bromo-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride
Formuła: C₉H₁₁BrClN
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD03094742
Numer CAS: 220247-73-4