Drukuj
Methyl(3-methylthiophen-2-ylmethyl)amine hydrochloride 98%
Dostawca: Apollo Scientific
OR952540-10G OR952540-1G OR952540-5G
APOSOR952540-10GEA 2510 PLN
APOSOR952540-10G APOSOR952540-1G APOSOR952540-5G
Methyl(3-methylthiophen-2-ylmethyl)amine hydrochloride 98%
Methyl(3-methylthiophen-2-ylmethyl)amine hydrochloride
Formuła: C₇H₁₂ClNS
MW: 177.7 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07106801
Numer CAS: 860710-37-8