Drukuj
1-Isopropyl-2,5-dimethyl-1H-pyrrole-3-carbaldehyde 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR952532-1G OR952532-250MG OR952532-5G
APOSOR952532-1GEA 1420 PLN
APOSOR952532-1G APOSOR952532-250MG APOSOR952532-5G
1-Isopropyl-2,5-dimethyl-1H-pyrrole-3-carbaldehyde 95%
1-Isopropyl-2,5-dimethyl-1H-pyrrole-3-carbaldehyde
Formuła: C₁₀H₁₅NO
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06380317
Numer CAS: 18870-77-4