Drukuj
6-Methoxy-2-naphthol 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 6-Methoxynaphthalen-2-ol, Naproxen Impurity H
OR952419-25G OR952419-5G
APOSOR952419-25GEA 4350 PLN
APOSOR952419-25G APOSOR952419-5G
6-Methoxy-2-naphthol 95%
6-Methoxy-2-naphthol
Formuła: C₁₁H₁₀O₂
Temp. topnienia: 148…152 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00088677
Numer CAS: 5111-66-0