Drukuj
2-Ethoxy-3-trimethylsilanyl-pyridine 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR952330-1G OR952330-250MG
APOSOR952330-1GEA 1820 PLN
APOSOR952330-1G APOSOR952330-250MG
2-Ethoxy-3-trimethylsilanyl-pyridine 95%
2-Ethoxy-3-trimethylsilanylpyridine
Formuła: C₁₀H₁₇NOSi
MW: 195.34 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06659011
Numer CAS: 782479-88-3