Drukuj
(6-Methylpyridin-3-yl)acetic acid 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR952061-1G OR952061-250MG
APOSOR952061-1GEA 1540 PLN
APOSOR952061-1G APOSOR952061-250MG
(6-Methylpyridin-3-yl)acetic acid 95%
(6-Methylpyridin-3-yl)acetic acid
Formuła: C₈H₉NO₂
MW: 151.17 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00190601
Numer CAS: 19733-96-1