Drukuj
1-Cyanocyclopentanecarboxylic acid 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR952041-10G OR952041-1G OR952041-5G
APOSOR952041-10GEA 4820 PLN
APOSOR952041-10G APOSOR952041-1G APOSOR952041-5G
1-Cyanocyclopentanecarboxylic acid 95%
1-Cyanocyclopentanecarboxylic acid
Formuła: C₇H₉NO₂
MW: 139.16 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07345525
Numer CAS: 540490-54-8