Drukuj
2-Ethoxy-2-methylpropanoic acid 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR951707-1G OR951707-250MG
APOSOR951707-1GEA 3240 PLN
APOSOR951707-1G APOSOR951707-250MG
2-Ethoxy-2-methylpropanoic acid 95%
2-Ethoxy-2-methylpropanoic acid
Formuła: C₆H₁₂O₃
MW: 132.16 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD14636712
Numer CAS: 15001-71-5