Drukuj
3,5-Pyrazoledicarboxylic acid 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR9516-100G OR9516-25G
APOSOR9516-100GEA 458 PLN
APOSOR9516-100G APOSOR9516-25G
3,5-Pyrazoledicarboxylic acid 95%
3,5-Pyrazoledicarboxylic acid
Formuła: C₅H₄N₂O₄
Temp. topnienia: 292…295 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005235
Numer CAS: 3112-31-0