Drukuj
Pyridine-3-sulphonyl chloride 98%
Dostawca: Apollo Scientific
OR951579-100G OR951579-25G
APOSOR951579-100GEA 1600 PLN
APOSOR951579-100G APOSOR951579-25G
Pyridine-3-sulphonyl chloride 98%
Pyridine-3-sulphonyl chloride
Formuła: C5H4ClNO2S
Gęstość: 1,46 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD03452747
Numer CAS: 16133-25-8
Jednostka: 3265
ADR: 8,II