Drukuj
3-(4-Methylpiperidin-1-yl)propylamine 98%
Dostawca: Apollo Scientific
OR951471-1G OR951471-5G
APOSOR951471-1GEA 1100 PLN
APOSOR951471-1G APOSOR951471-5G
3-(4-Methylpiperidin-1-yl)propylamine 98%
3-(4-Methylpiperidin-1-yl)propylamine
Formuła: C₉H₂₀N₂
MW: 156.27 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00129008
Numer CAS: 6241-30-1