Drukuj
5,6,7,8-Tetrahydroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
OR951470-1G OR951470-250MG
APOSOR951470-1GEA 1260 PLN
APOSOR951470-1G APOSOR951470-250MG
5,6,7,8-Tetrahydroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid 98%
5,6,7,8-Tetrahydroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Formuła: C₈H₁₀N₂O₂
MW: 166.1772 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD10566765
Numer CAS: 917364-11-5