Drukuj
3-Amino-2,6-dimethylpyridine 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2,6-Dimethylpyridin-3-amine
OR9514-100G OR9514-25G OR9514-5G
APOSOR9514-100GEA 812 PLN
APOSOR9514-100G APOSOR9514-25G APOSOR9514-5G
3-Amino-2,6-dimethylpyridine 98%
3-Amino-2,6-dimethylpyridine
Formuła: C₇H₁₀N₂
Temp. Wrzenia: 230 °C
Temp. topnienia: 121…123 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01646409
Numer CAS: 3430-33-9
Numer WE (dawny EINECS): 222-332-7
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III