Drukuj
2-Amino[1,8]naphthyridine-3-carbonitrile 98%
Dostawca: Apollo Scientific
OR951392-1G OR951392-5G
APOSOR951392-1GEA 1130 PLN
APOSOR951392-1G APOSOR951392-5G
2-Amino[1,8]naphthyridine-3-carbonitrile 98%
2-Amino[1,8]naphthyridine-3-carbonitrile
Formuła: C₉H₆N₄
MW: 170.17 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06659014
Numer CAS: 15935-95-2