Drukuj
Methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline-6-carboxylate 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: Methyl 1,2,3,4-tetrahydroquinoline-6-carboxylate
OR951387-1G OR951387-5G
APOSOR951387-1GEA 284 PLN
APOSOR951387-1G APOSOR951387-5G
Methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline-6-carboxylate 97%
Methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline-6-carboxylate
Formuła: C₁₁H₁₃NO₂
MW: 191.23 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08692534
Numer CAS: 177478-49-8