Drukuj
Phenyl(pyridin-4-yl)methanamine 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: C-Phenyl-c-pyridin-4-yl-methylamine
OR951385-100MG OR951385-1G OR951385-250MG
APOSOR951385-100MGEA 240 PLN
APOSOR951385-100MG APOSOR951385-1G APOSOR951385-250MG
Phenyl(pyridin-4-yl)methanamine 98%
Phenyl(pyridin-4-yl)methanamine
Formuła: C₁₂H₁₂N₂
MW: 184.240 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06589768
Numer CAS: 58088-57-6