Drukuj
1-(5,6,7,8-Tetrahydronaphthalen-2-yl)ethylamine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
OR951247-10G OR951247-1G OR951247-5G
APOSOR951247-10GEA 3240 PLN
APOSOR951247-10G APOSOR951247-1G APOSOR951247-5G
1-(5,6,7,8-Tetrahydronaphthalen-2-yl)ethylamine 97%
1-(5,6,7,8-Tetrahydronaphthalen-2-yl)ethylamine
Formuła: C₁₂H₁₇N
MW: 175.28 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06655766
Numer CAS: 91562-48-0