Drukuj
2-Oxo-1,2,3,4-tetrahydroquinoline-6-carboxylic acid 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR951214-1G OR951214-5G
APOSOR951214-1GEA 145 PLN
APOSOR951214-1G APOSOR951214-5G
2-Oxo-1,2,3,4-tetrahydroquinoline-6-carboxylic acid 95%
2-Oxo-1,2,3,4-tetrahydroquinoline-6-carboxylic acid
Formuła: C₁₀H₉NO₃
MW: 191.1834 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08271842
Numer CAS: 70639-77-9