Drukuj
N-Boc-amino-(4-N-boc-piperidinyl)carboxylic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 1-Boc-4-(Boc-amino)piperidine-4-carboxylic Acid
OR951024-1G OR951024-5G
APOSOR951024-1GEA 298 PLN
APOSOR951024-1G APOSOR951024-5G
N-Boc-amino-(4-N-boc-piperidinyl)carboxylic acid 97%
N-Boc-amino-(4-N-boc-piperidinyl)carboxylic acid
Formuła: C₁₆H₂₈N₂O₆
MW: 344.408 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02683116
Numer CAS: 189321-65-1