Drukuj
4-Chloro-1,1-dimethoxybutane 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 4-Chlorobutyraldehyde dimethyl Acetal, 4-Chloro-1,1-dimethoxybutane
OR951003-25G OR951003-100G OR951003-5G
APOSOR951003-25GEA 1740 PLN
APOSOR951003-25G APOSOR951003-100G APOSOR951003-5G
4-Chloro-1,1-dimethoxybutane 97%
4-Chloro-1,1-dimethoxybutane
Formuła: C₆H₁₃ClO₂
MW: 152.62 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09032953
Numer CAS: 29882-07-3