Drukuj
2-(4-Chlorophenyl)propionic acid 96%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 4-Chloro-alpha-methylphenylacetic acid
OR951001-1G OR951001-25G OR951001-5G
APOSOR951001-1GEA 656 PLN
APOSOR951001-1G APOSOR951001-25G APOSOR951001-5G
2-(4-Chlorophenyl)propionic acid 96%
2-(4-Chlorophenyl)propionic acid
Formuła: C₉H₉ClO₂
MW: 184.62 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00044670
Numer CAS: 938-95-4