Drukuj
2-(3-Methoxyphenoxy)propionic acid 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 2-(3-Methoxyphenoxy)propionic Acid
OR950987-1G OR950987-5G
APOSOR950987-1GEA 153 PLN
APOSOR950987-1G APOSOR950987-5G
2-(3-Methoxyphenoxy)propionic acid 95%
2-(3-Methoxyphenoxy)propionic acid
Formuła: C₁₀H₁₂O₄
MW: 196.1999 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01931912
Numer CAS: 7309-52-6