Drukuj
4-Chloro-2-methylbenzaldehyde 98%
Dostawca: Apollo Scientific
OR950969-100G OR950969-25G
APOSOR950969-100GEA 3260 PLN
APOSOR950969-100G APOSOR950969-25G
4-Chloro-2-methylbenzaldehyde 98%
4-Chloro-2-methylbenzaldehyde
Formuła: C₈H₇ClO
MW: 154.6 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02261735
Numer CAS: 40137-29-9