Drukuj
Phenyl propionate 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: Propionic Acid Phenyl Ester
OR950919-25G OR950919-5G
APOSOR950919-25GEA 598 PLN
APOSOR950919-25G APOSOR950919-5G
Phenyl propionate 95%
Phenyl propionate
Formuła: C₉H₁₀O₂
Temp. Wrzenia: 211 °C
Gęstość: 1,05 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 86 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00053765
Numer CAS: 637-27-4