Drukuj
(±)-5-Metylo-2-heksanol 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR950043-25G OR950043-5G
APOSOR950043-25GEA 1100 PLN
APOSOR950043-25G APOSOR950043-5G
(±)-5-Metylo-2-heksanol 95%
(±)-5-Metylo-2-heksanol
Formuła: C₇H₁₆O
MW: 116.2 g/mol
Temp. Wrzenia: 151
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004558
Numer CAS: 627-59-8