Drukuj
1,3-Dioxane-2-carboxylic acid ethyl ester 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR949809-1G OR949809-5G
APOSOR949809-1GEA 865 PLN
APOSOR949809-1G APOSOR949809-5G
1,3-Dioxane-2-carboxylic acid ethyl ester 95%
1,3-Dioxane-2-carboxylic acid ethyl ester
Formuła: C₇H₁₂O₄
MW: 160.17 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD26792594
Numer CAS: 90392-05-5