Drukuj
1,3,3-Trimethyl-3,4-dihydroisoquinoline 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 3,4-Dihydro-1,3,3-trimethylisoquinoline
OR949800-1G OR949800-250MG
APOSOR949800-1GEA 516 PLN
APOSOR949800-1G APOSOR949800-250MG
1,3,3-Trimethyl-3,4-dihydroisoquinoline 95%
1,3,3-Trimethyl-3,4-dihydroisoquinoline
Formuła: C₁₂H₁₅N
MW: 173.26 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00608546
Numer CAS: 79023-51-1