Drukuj
3,4-Dimethyl-1H-pyrazole Phosphate 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 3,4-Dimethyl-1H-pyrazole phosphate
OR949671-100G OR949671-25G OR949671-500G
APOSOR949671-100GEA 145 PLN
APOSOR949671-100G APOSOR949671-25G APOSOR949671-500G
3,4-Dimethyl-1H-pyrazole Phosphate 97%
3,4-Dimethyl-1H-pyrazole Phosphate
Formuła: C₅H₁₁N₂O₄P
MW: 194.13 g/mol
Temp. topnienia: 167…170 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD09842544
Numer CAS: 202842-98-6