Drukuj
5'-O-(4,4'-Dimethoxytrityl)thymidine 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR9495-100G OR9495-25G OR9495-5G
APOSOR9495-100GEA 1320 PLN
APOSOR9495-100G APOSOR9495-25G APOSOR9495-5G
5'-O-(4,4'-Dimethoxytrityl)thymidine 98%
5'-O-(4,4'-Dimethoxytrityl)thymidine
Formuła: C₃₁H₃₂N₂O₇
Temp. topnienia: 151 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00010113
Numer CAS: 40615-39-2