Drukuj
5-Methyl-3-pyridineboronic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 5-Methylpyridine-3-boronic acid
OR9489-1G OR9489-5G OR9489-10G
APOSOR9489-1GEA 110 PLN
APOSOR9489-1G APOSOR9489-5G APOSOR9489-10G
5-Methyl-3-pyridineboronic acid 97%
5-Methyl-3-pyridineboronic acid
Formuła: C₆H₈BNO₂
Temp. topnienia: >300 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD03428528
Numer CAS: 173999-18-3