Drukuj
Chlorek 3,4-dichlorobenzenosulfonylu 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 3,4-Dichlorobenzene-1-sulphonyl chloride
OR9483-100G OR9483-25G OR9483-5G
APOSOR9483-100GEA 435 PLN
APOSOR9483-100G APOSOR9483-25G APOSOR9483-5G
Chlorek 3,4-dichlorobenzenosulfonylu 98%
Chlorek 3,4-dichlorobenzenosulfonylu
Formuła: C₆H₃Cl₃O₂S
Temp. Wrzenia: 253 °C
Gęstość: 1,572 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 57 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00041255
Numer CAS: 98-31-7
Numer WE (dawny EINECS): 202-656-5
Jednostka: 2920
ADR: 8+3,II