Drukuj
Glycidyl methyl ether 90%
Dostawca: Apollo Scientific
OR947696-25G OR947696-5G OR947696-1G
APOSOR947696-25GEA 0 PLN
APOSOR947696-25G APOSOR947696-5G APOSOR947696-1G
Glycidyl methyl ether 90%
Glycidyl methyl ether
Formuła: C₄H₈O₂
Temp. Zapłonu: 25 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00005140
Numer CAS: 930-37-0
Jednostka: 1992
ADR: 3+6.1,III