Drukuj
4-(3-Chloropropylcarbamoyl)phenylboronic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: (4-((3-Chloropropyl)carbamoyl)phenyl)boronic acid
OR9470-1G OR9470-5G
APOSOR9470-1GEA 667 PLN
APOSOR9470-1G APOSOR9470-5G
4-(3-Chloropropylcarbamoyl)phenylboronic acid 97%
4-(3-Chloropropylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formuła: C₁₀H₁₃BClNO₃
Temp. topnienia: 169…171 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD08235077
Numer CAS: 874460-03-4