Drukuj
5-Acetamidonicotinic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR9469-1G OR9469-250MG OR9469-5G
APOSOR9469-1GEA 766 PLN
APOSOR9469-1G APOSOR9469-250MG APOSOR9469-5G
5-Acetamidonicotinic acid 98%
5-Acetamidonicotinic acid
Formuła: C₈H₈N₂O₃
Temp. topnienia: 292…294 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04115723
Numer CAS: 82817-65-0