Drukuj
Kwas 5-bromo-2-metoksynikotynowy 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR9465-5G OR9465-1G OR9465-25G
APOSOR9465-5GEA 124 PLN
APOSOR9465-5G APOSOR9465-1G APOSOR9465-25G
Kwas 5-bromo-2-metoksynikotynowy 98%
Kwas 5-bromo-2-metoksynikotynowy
Formuła: C₇H₆BrNO₃
Temp. topnienia: 156…158 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06656771
Numer CAS: 54916-66-4