Drukuj
5-Methyl-2-thenoic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 5-Methylthiophene-2-carboxylic acid
OR9459-100G OR9459-25G OR9459-5G
APOSOR9459-100GEA 547 PLN
APOSOR9459-100G APOSOR9459-25G APOSOR9459-5G
5-Methyl-2-thenoic acid
5-Methyl-2-thenoic acid
Formuła: C₆H₆O₂S
Temp. topnienia: 135 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005439
Numer CAS: 1918-79-2