Drukuj
4-tert-Butylo-1-bromobenzen, Technical Grade
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR9457-100G OR9457-500G OR9457-50G OR9457-1KG
APOSOR9457-100GEA 182 PLN
APOSOR9457-100G APOSOR9457-500G APOSOR9457-50G APOSOR9457-1KG
4-tert-Butylo-1-bromobenzen, Technical Grade
Formuła: C₁₀H₁₃Br
Temp. Wrzenia: 228…232 °C
Temp. topnienia: 13…16 °C
Gęstość: 1,229 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 97 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000108
Numer CAS: 3972-65-4
Numer WE (dawny EINECS): 223-599-2