Drukuj
Ethyl trans-β-methylcinnamate 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: Ethyl trans-beta-methylcinnamate, Ethyl (2E)-3-phenyl-2-butenoate
OR945105-1G OR945105-5G
APOSOR945105-1GEA 836 PLN
APOSOR945105-1G APOSOR945105-5G
Ethyl trans-β-methylcinnamate 95%
Ethyl trans-β-methylcinnamate
Formuła: C₁₂H₁₄O₂
MW: 190.24 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00053762
Numer CAS: 1504-72-9