Drukuj
2-Chloropirydyna
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR9447-100G OR9447-500G
APOSOR9447-100GEA 551 PLN
APOSOR9447-100G APOSOR9447-500G
2-Chloropirydyna
2-Chloropirydyna
Formuła: C₅H₄ClN
Temp. Wrzenia: 166 °C
Gęstość: 1,2 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 68 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006228
Numer CAS: 109-09-1
Numer WE (dawny EINECS): 203-646-3
Jednostka: 2822
ADR: 6.1,II