Drukuj
2-Metyloanizol 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: o-Cresol methyll ether, 2-Methylanisole, 1-Methoxy-2-methylbenzene, 2-Methoxytoluene
OR9430-250G OR9430-50G
APOSOR9430-250GEA 1040 PLN
APOSOR9430-250G APOSOR9430-50G
2-Metyloanizol 99%
2-Metyloanizol
Formuła: C₈H₁₀O
Temp. Wrzenia: 170…172 °C
Temp. topnienia: –34 °C
Gęstość: 0,985 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 52 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008373
Numer CAS: 578-58-5
Numer WE (dawny EINECS): 209-426-3
Jednostka: 3271
ADR: 3,III