Drukuj
6-tert-Butyl-o-cresol 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 2-(tert-Butyl)-6-methylphenol, 2-tert-Butyl-6-methylphenol
OR942617-25G OR942617-100G OR942617-500G
APOSOR942617-25GEA 656 PLN
APOSOR942617-25G APOSOR942617-100G APOSOR942617-500G
6-tert-Butyl-o-cresol 95%
6-tert-Butyl-o-cresol
Formuła: C₁₁H₁₆O
MW: 164.25
Temp. Wrzenia: 227
Gęstość: 0.967
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002239
Numer CAS: 2219-82-1