Drukuj
1,1-Cyclopentanediacetic anhydride 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 3,3-Tetramethyleneglutaric Anhydride, 8-Oxaspiro[4.5]decane-7,9-dione, 8-Oxaspiro[4.5]-7,9-decanedione
OR942532-1G OR942532-5G
APOSOR942532-1GEA 255 PLN
APOSOR942532-1G APOSOR942532-5G
1,1-Cyclopentanediacetic anhydride 95%
1,1-Cyclopentanediacetic anhydride
Formuła: C₉H₁₂O₃
MW: 168.19 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006678
Numer CAS: 5662-95-3